Learn More
Rodanina, TRC
Código de producto. 30415523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415523 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30415523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR3186151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodanine
CAS 141-84-4
Fórmula molecular C3H3NOS2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Thio-4-ketothiazolidine, 2-Thio-4-thiazolinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxo-4-thiazolidinone, 4-Oxo-1,3-thiazolidine-2-thione, 4-Oxo-2-thiazolidinethione, 4-Oxo-2-thionothiazolidine, 4-Oxo-2-thioxothiazolidine, 4-Thiazolidinone-2-thione, NSC 1899, Rhodaninic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3NOS2/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
SMILES O=C1CSC(=S)N1
Nombre IUPAC 2-sultanilideno-1,3-tiazolidina-4-ona
Peso molecular (g/mol) 133.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.9656