Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhodanine |
| Punto de fusión | 167°C to 170°C |
| Nombre de nota | 99% |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Beilstein | 27, 242 |
| Índice Merck | 15, 8308 |
| Color | Beige a amarillo |
| Cantidad | 100 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Rhodanine
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.