Learn More
Rodamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10582931 25 g Frasco de vidrio 25 g
10794081 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152600250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-84-4 | C3H3NOS2 | 133.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-84-4
Fórmula molecular C3H3NOS2
Peso molecular (g/mol) 133.183
Número MDL MFCD00005488
Clave InChI KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Thioxo-4-thiazolidinone
PubChem CID 1201546
ChEBI CHEBI:8830
Nombre IUPAC 2-sultanilideno-1,3-tiazolidina-4-ona
SMILES C1C(=O)NC(=S)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodanine
Punto de fusión 167°C to 170°C
Nombre de nota 99%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 27, 242
Índice Merck 15, 8308
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.2
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Envase Frasco de vidrio
Color Beige a amarillo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodanine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.