Learn More
Rodanina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493837 25 g 25 g
11403847 100 g 100 g
11413847 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18293.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 141-84-4 | C3H3NOS2 | 133.183 g/mol
Rhodanine inhibits the multiplication of echovirus 12 and the development of virus-induced morphologic changes. It has been used in tannase assay in cultures of tannin degrading fungi. It possess anticonvulsant, antibacterial, antiviral and antidiabetic activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La rodanina inhibe la multiplicación del echovirus 12 y el desarrollo de cambios morfológicos inducidos por virus. Se ha utilizado en el ensayo de tanasa en cultivos de hongos degradantes de taninos. Posee propiedades anticonvulsivas, antibacterianas, antivirales y antidiabéticas.
Solubilidad
Soluble en agua (2,25 g/l a 20°C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141-84-4
Fórmula molecular C3H3NOS2
Peso molecular (g/mol) 133.183
Número MDL MFCD00005488
Clave InChI KIWUVOGUEXMXSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhodanine, 2-thioxothiazolidin-4-one, 2-thioxo-4-thiazolidinone, rhodaninic acid, 4-thiazolidinone, 2-thioxo, 2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, rhodanic acid, rhodanin, rodanin, 4-oxo-2-thioxothiazoline
PubChem CID 1201546
ChEBI CHEBI:8830
Nombre IUPAC 2-sultanilideno-1,3-tiazolidina-4-ona
SMILES C1C(=O)NC(=S)S1
Specifications
Nombre del producto químico o material Rhodanine
Punto de fusión 166°C to 171°C
Densidad 0.868
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 110701
Índice Merck 14,8184
Información de solubilidad Soluble in water (2.25g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza ≥98%