Learn More
Ácido rodanina-3acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405896 5 g 5 g
11415896 25 g 25 g
11425896 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22244.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5718-83-2 | C5H5NO3S2 | 191.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5718-83-2
Fórmula molecular C5H5NO3S2
Peso molecular (g/mol) 191.22
Número MDL MFCD00005491
Clave InChI JGRMXPSUZIYDRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhodanine-3-acetic acid, rhodanine-n-acetic acid, n-carboxymethylrhodanine, 3-rhodanineacetic acid, 3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo, 3-carboxymethyl rhodanine, n-carboxymethyl rhodanine, 2-4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid, 4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidinylacetic acid
PubChem CID 79793
Nombre IUPAC ácido 2-(4-oxo-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidin-3-il)acético
SMILES OC(=O)CN1C(=O)CSC1=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodanine-3-acetic acid
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 5 g
Beilstein 149513
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.23
Porcentaje de pureza 98%