Learn More
Rodamina B, TRC
Código de producto. 30420453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420453 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30420453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR318605500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine B chloride
CAS 81-88-9
Fórmula molecular C28 H31 N2 O3 . Cl
Cantidad 500 g
Sinónimo Rhodamine B, Xanthylium','9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-','chloride (1:1), Ammonium','[9-(o-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-ylidene]diethyl-','chloride (8CI), Xanthylium','9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-','chloride (9CI), [9-(o-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-ylidene]diethylammonium chloride (6CI,7CI), 11411 Red, ADC Rhodamine B, Aizen Rhodamine B, Aizen Rhodamine BH, Aizen Rhodamine BHC, Akiriku Rhodamine B, Amezin Rhodamine B Liquid, Basazol Red 71L, Basazol Red 71P, Basic Rose Extract, Basic Rose Red, Basic Violet 10, Basonyl Red 540, Basonyl Red 545, Basonyl Red 545FL, Brilliant Pink B, C.I. 45170, C.I. Basic Violet 10, C.I. Food Red 15, Calcozine Red BX, Calcozine Rhodamine BXP, Cerise Toner X 1127, Chromatint Rhodamine B, D and C Red No. 19, D&C Red 19, D&C Red No. 19, Diabasic Rhodamine B, Edicol Supra Rose B, Edicol Supra Rose BS, Eriosin Rhodamine B, FD And C Red No. 19, Flexo Red 540, GRM 980, Hexacol Rhodamine B Extra, Ikada Rhodamine B, Japan Red 213, Japan Red No. 213, LC 6100, Mitsui Rhodamine BX, OP 312, RHB, Red No. 213, Rheonine B, Rhodamine 610 chloride, Rhodamine B, Rhodamine B 500, Rhodamine B 500 hydrochloride, Rhodamine B Extra, Rhodamine B Extra M 310, Rhodamine B Extra S, Rhodamine B-EX, Rhodamine BA, Rhodamine BA Export, Rhodamine BDC, Rhodamine BN, Rhodamine BS, Rhodamine BX, Rhodamine BXL, Rhodamine BXP, Rhodamine FB, Rhodamine Lake Red B, Rhodamine O, Rhodamine S, Rhodamine S (Russian), Rhodamine','tetraethyl-, Sicilian Cerise Toner A 7127, Sumiplast Pink B, Symulex Magenta F, Symulex Rhodamine B Toner F, Takaoka Rhodamine B, Tetraethylrhodamine
Fórmula InChI InChI=1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
SMILES [Cl-].CCN(CC)c1ccc2C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3Oc2c1)c4ccccc4C(=O)O
Nombre IUPAC [9-(2-carboxifenilo)-6-(dietilamino)xanten-3-ilideno]-dietilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 479.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.2023