Learn More
Rodamina B, pura, C.I.45170, Fisher Chemical
Código de producto. 10386000 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10386000 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10386000 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor R/0250/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 210°C
CAS 81-88-9
Fórmula molecular C28H31ClN2O3
Número MDL MFCD00011931
Clave InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Nombre IUPAC [9-(2-carboxifenilo)-6-(dietilamino)xanten-3-ilideno]-dietilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 479.02
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.01g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.