Learn More
Base de rodamina B, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701165 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10701165 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10378250 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10701165 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 215231000
Solicitar formato a granel o personalizado
Rodamina B, n.º CAS 509-34-2, es un colorante fluorescente utilizado en aplicaciones de tinción.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La rodamina B es un colorante fluorescente soluble en agua orgánico
  • La rodamina B se ha encontrado como contaminante tóxico en sistemas acuosos que se puede eliminar mediante métodos de fotocatálisis
Aplicaciones
  • La rodamina B se ha utilizado para preparar sondas fluorescentes para la detección de hierro
  • Se puede utilizar para el etiquetado fluorescente de nanopartículas y la posterior detección de la captación de nanopartículas en células
  • Se utiliza como colorante en ELISA, microscopía de fluorescencia y citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 509-34-2
Fórmula molecular C28H30N2O3
Número MDL MFCD00066967
Sinónimo C.I. 45170.1, Solvent Red 49
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine B base
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 19, 344
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dimethylformamide,, dimethylsulfoxide, ethanol
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.55
Pérdida por secado 1% max. (105°C)
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de vidrio
Color Lila
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine B base
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.