Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhodamine B |
| Punto de fusión | 210.0°C to 211.0°C |
| Nombre de nota | Pure |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥98% |
| Presión de vapor | Vapor Pressure: Negligible |
| Información de descomposición | >255°C |
| Beilstein | 19, V,8, 669 |
| Índice Merck | 15, 8307 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Rhodamine B
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.