Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina B, ≥ 98 %, puro
Código de producto. 10093370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 GR
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10093370 25 g Frasco de vidrio 25 g
10440341 10 g Frasco de vidrio 10 g
10035463 100 g Frasco de vidrio 100 GR
13428498 1 kg Tambor de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10093370 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 296570250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-88-9
Fórmula molecular C28H31ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 479.02
Número MDL MFCD00011931
Clave InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
Nombre IUPAC [9-(2-carboxifenilo)-6-(dietilamino)xanten-3-ilideno]-dietilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine B
Punto de fusión 210.0°C to 211.0°C
Nombre de nota Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Presión de vapor Vapor Pressure: Negligible
Información de descomposición >255°C
Beilstein 19, V,8, 669
Índice Merck 15, 8307
Color Verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.01
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.