Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina B
Descripción
Suitable for fluorescent labellingRhodamine B is used as a laser dye, metal chelating agent and an additive to drugs and cosmetics. It also serves as a staining fluorescent dye, which is used as a colorant in inks, paper and plastics. Further, it is used to make pink fluorescent pigments. It is also employed as a biomarker in oral rabies vaccines for wildlife such as raccoons. In addition to this, it is a useful fluorochrome for histology, fluorescence resonance energy transfer (FRET) and mitochondrial probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adecuado para el etiquetado fluorescente la Rodamina B, se utiliza como colorante láser, agente quelante metálico y aditivo para fármacos y cosméticos. También sirve como colorante fluorescente, que se utiliza como colorante en tintas, papel y plásticos. Además, se utiliza para hacer pigmentos fluorescentes rosados. También se emplea como biomarcador en las vacunas orales contra la rabia para la fauna silvestre, como los mapaches. Además, se trata es un fluorocromo útil para histología, transferencia de energía por resonancia de fluorescencia (FRET) y sonda mitocondrial.
Solubilidad
Soluble en agua, benceno y etanol. Ligeramente soluble en acetona, ácido clorhídrico, hidróxido sódico, cellosolve metílico y alcohol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rhodamine B |
| Punto de fusión | ∼210°C (decomposition) |
| Beilstein | 4119648 |
| Densidad | 1.31 |
| Índice Merck | 14,8183 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,benzene and ethanol. Slightly soluble in acetone,hydrochloric acid,sodium hydroxide,methyl cellosolve and alcohol. |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 479.02 |
Seguridad y manipulación
- Rhodamine B
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: C.I. Food Red 15