Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina B
Código de producto. 11470084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470084 50 g 50 g
11480084 250 g 250 g
11460084 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470084 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A13572.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Suitable for fluorescent labellingRhodamine B is used as a laser dye, metal chelating agent and an additive to drugs and cosmetics. It also serves as a staining fluorescent dye, which is used as a colorant in inks, paper and plastics. Further, it is used to make pink fluorescent pigments. It is also employed as a biomarker in oral rabies vaccines for wildlife such as raccoons. In addition to this, it is a useful fluorochrome for histology, fluorescence resonance energy transfer (FRET) and mitochondrial probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Adecuado para el etiquetado fluorescente la Rodamina B, se utiliza como colorante láser, agente quelante metálico y aditivo para fármacos y cosméticos. También sirve como colorante fluorescente, que se utiliza como colorante en tintas, papel y plásticos. Además, se utiliza para hacer pigmentos fluorescentes rosados. También se emplea como biomarcador en las vacunas orales contra la rabia para la fauna silvestre, como los mapaches. Además, se trata es un fluorocromo útil para histología, transferencia de energía por resonancia de fluorescencia (FRET) y sonda mitocondrial.
Solubilidad
Soluble en agua, benceno y etanol. Ligeramente soluble en acetona, ácido clorhídrico, hidróxido sódico, cellosolve metílico y alcohol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-88-9
Fórmula molecular C28H31ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 479.02
Número MDL MFCD00011931
Clave InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
Nombre IUPAC [9-(2-carboxifenilo)-6-(dietilamino)xanten-3-ilideno]-dietilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine B
Punto de fusión ∼210°C (decomposition)
Beilstein 4119648
Densidad 1.31
Índice Merck 14,8183
Información de solubilidad Soluble in water,benzene and ethanol. Slightly soluble in acetone,hydrochloric acid,sodium hydroxide,methyl cellosolve and alcohol.
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.02
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Food Red 15