Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina B
Código de producto. 10396870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10396870 100 g Frasco de vidrio 100 g
10573871 500 g Frasco de vidrio 500 g
13408358 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10396870 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 132311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.25€
    69.65€ / 100 g
    Ahorro 12.60€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-88-9
Fórmula molecular C28H31ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 479.02
Número MDL MFCD00011931
Clave InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
Nombre IUPAC [9-(2-carboxifenilo)-6-(dietilamino)xanten-3-ilideno]-dietilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Especificaciones
Absorbancia 1700 (at lambda min.)
Nombre del producto químico o material Rhodamine B
Punto de fusión 210.0°C to 211.0°C
Índice de absorción 1.1 to 1.6
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 549 to 558nm (in 50:50 IMS:water)
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 19, V,8, 669
Color Verde
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino o cristales
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.01
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.