Learn More
MedChemExpress Rhodamine 800
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 83.33 mg/mL (168.02 mM; Need ultrasonic) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 495.95 g/mol |
| CAS | 137993-41-0 |