Learn More
Rodamina 6G, TRC
Código de producto. 30416121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416121 5 g
30415142 250 mg
30419381 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30416121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR3185955G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 989-38-8
Fórmula molecular C28 H30 N2 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 479.01
Sinónimo Benzoic acid, o-[6-(ethylamino)-3-(ethylimino)-2,7-dimethyl-3H-xanthen-9-yl]-, ethyl ester, monohydrochloride (8CI), Rhodamine 6GCP (6CI), Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, chloride (9CI), 6-Carboxyrhodamine, Aizen Rhodamine 6GCP, Basic Red 1, Basonyl Red 482, Basonyl Red 483, C.I. 45160, C.I. Basic Red 1, Calcozine Red 6G, Calcozine Rhodamine 6GX, Eljon Pink Toner, Exciton 590, Fanal Pink B, Fanal Pink GFK, Fanal Red 25532, Flexo Red 482, Heliostable Brilliant Pink B extra, Mitsui Rhodamine 6GCP, NSC 36345, Nyco Liquid Red GF, R 634, R 6G, Rh 6G, Rhodamin 6G, Rhodamine 4GD, Rhodamine 4GH, Rhodamine 5GDN, Rhodamine 5GDN Extra, Rhodamine 5GL, Rhodamine 6G, Rhodamine 6G Extra, Rhodamine 6G Extra Base, Rhodamine 6G chloride, Rhodamine 6GB, Rhodamine 6GBN, Rhodamine 6GD, Rhodamine 6GDN, Rhodamine 6GDN Extra, Rhodamine 6GEx ethyl ester, Rhodamine 6GH, Rhodamine 6GO, Rhodamine 6GX, Rhodamine 6JH, Rhodamine 6JH-SA, Rhodamine 6JH-SA Extra 1150, Rhodamine 6Zh-DN, Rhodamine F 5G, Rhodamine F 5GL, Rhodamine GDN, Rhodamine GDN Extra, Rhodamine Y 20-7425, Rhodamine Zh, Silosuper Pink B, Vali Fast Red 1308
Nombre IUPAC etil 2-[(6E)-3-(etilamino)-6-etilimino-2,7-dimetilxanteno-9-il]benzoato; Cloruro
SMILES Cl.CCNc1cc2OC3=C\C(=N/CC)\C(=CC3=C(c4ccccc4C(=O)OCC)c2cc1C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Basic Red 1
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.2023
Porcentaje de pureza >95%