Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina 6G, pura
Código de producto. 10286580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10286580 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 10286580 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 191410500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine 6G
Punto de fusión 290.0°C
CAS 989-38-8
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Fórmula molecular C28H31ClN2O3
Número MDL MFCD00012665
Beilstein 18, V,12, 283
Sinónimo Basic Red 1, C.I. 45160
Color Marrón a marrón-rojo
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 50 g
Clave InChI VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Forma física Polvo cristalino fino
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Nombre IUPAC etilo 2-[3-(etilamino)-6-etilimino-2,7-dimetilxanten-9-il]benzoato; hidro; cloruro
Peso molecular (g/mol) 479.017
PubChem CID 51358423
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.01
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine 6G
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.