Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina 6G 99 %
Código de producto. 10147990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10147990 5 g Frasco de vidrio 5 g
10045820 25 g Frasco de vidrio 25 g
10587362 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10147990 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 419010050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.30€
    26.65€ / 5 g
    Ahorro 4.65€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 989-38-8
Fórmula molecular C28H31ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 479.017
Número MDL MFCD00012665
Clave InChI VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Red 1, C.I. 45160
PubChem CID 51358423
Nombre IUPAC etilo 2-[3-(etilamino)-6-etilimino-2,7-dimetilxanten-9-il]benzoato; hidro; cloruro
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine 6G
Punto de fusión 290.0°C
Nombre de nota 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
UV_Vis 98.5% min.
Beilstein 18, V,12, 283
Color Marrón a marrón-rojo
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino fino
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.01
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine 6G
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.