Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina 6G, 99 %, puro, grado láser
Código de producto. 11956931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11956931 5 g 5 g
10732792 500 mg 500 MG
10657381 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11956931 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 419020050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 989-38-8 | C28H31ClN2O3 | 479.017 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 989-38-8
Fórmula molecular C28H31ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 479.017
Número MDL MFCD00012665
Clave InChI VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 45160, Basic Red 1
PubChem CID 51358423
Nombre IUPAC etilo 2-[3-(etilamino)-6-etilimino-2,7-dimetilxanten-9-il]benzoato; hidro; cloruro
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine 6G
Punto de fusión 290.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 18, V,12, 283
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.01
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine 6G
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.