Learn More
MedChemExpress Rodamina 6G
Código de producto. 16482419
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482419 1 g 1 g
16461168 5 g 5 g
16439895 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482419 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0309
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Rhodamine 6G is a rhodamine analog useful in Pgp efflux assays. It can be used in characterizing the kinetics of MRP1- mediated efflux, and as a laser dye and potential mitochondrial probe.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 25 mg/mL (52.19 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 10 mg/mL (20.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Objetivo HBV
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 479.01 g/mol
CAS 989-38-8
Sinónimo Basic Red 1