Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina 6G
Código de producto. 15484719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484719 100 g 100 g
15474719 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484719 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62315.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Adecuado para etiquetado fluorescente
Rhodamine dyes are used extensively in biotechnology applications such as fluorescence microscopy, flow cytometry,fluorescence correlation spectroscopy and ELISA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los colorantes de rodamina se utilizan mucho en aplicaciones biotecnológicas como microscopía de fluorescencia, citometría de flujo, espectroscopia de correlación de fluorescencia y ELISA.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Garantice una buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 989-38-8
Fórmula molecular C28H31ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 479.017
Número MDL MFCD00012665
Clave InChI VYXSBFYARXAAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Red 1; C.I. 45160
PubChem CID 51358423
Nombre IUPAC etilo 2-[3-(etilamino)-6-etilimino-2,7-dimetilxanten-9-il]benzoato; hidro; cloruro
SMILES [H+].CCNC1=C(C=C2C(=C1)OC3=CC(=NCC)C(=CC3=C2C4=CC=CC=C4C(=O)OCC)C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine 6G
Beilstein 3900071
Color Marrón a rojo
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.02