Learn More
Rodamina-123, TRC
Código de producto. 30006507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006507 250 mg 250 miligramos
30004271 25 mg 25 miligramos
30008352 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR318585250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62669-70-9
Fórmula molecular C21 H16 N2 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 380.82
Sinónimo 3,6-Diamino-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]xanthylium Chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic Acid Methyl Ester Monohydrochloride, R 22420, R 302, RH 123;
Nombre IUPAC metilo 2-(3-amino-6-imino-xanteno-9-il)benzoato; Cloruro
SMILES Cl.COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=N)C=C3Oc4cc(N)ccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine-123
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16N2O3.ClH/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20;/h2-11,22H,23H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.0928