Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina 123, +99 %
Código de producto. 10578132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10578132 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10045680 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10578132 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 419091000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62669-70-9 | C21H19ClN2O4 | 398.843 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62669-70-9
Fórmula molecular C21H19ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 398.843
Número MDL MFCD00012664
Clave InChI SEXIURXGNASJRB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16211830
Nombre IUPAC metil 2-(3-amino-6-iminoxanten-9-il)benzoato; hidrato; clorhidrato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N.O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine 123
Nombre de nota 99+%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Índice Merck 15, 8306
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.82
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 99.0% min.
Color Marrón a marrón-rojo o verde
Cantidad 100 mg
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine 123
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.