Learn More
MedChemExpress Rhodamine 123
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (262.59 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | HBV |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 380.82 g/mol |
| CAS | 62669-70-9 |
| Sinónimo | RH-123 ∣ R-22420 |