Learn More
Rodamina 110, TRC
Código de producto. 30427571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427571 1 g
30424824 100 mg
30413235 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR3185801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13558-31-1
Fórmula molecular C20 H14 N2 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 366.8
Sinónimo 3,6-Diamino-9-(2-carboxyphenyl)xanthylium Chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic Acid Monohydrochloride, 3,6-Diamino-9-(2-carboxyphenyl)xanthylium Chloride, R 110, RH 110, Rhodamine 560, Rhodamine N
Nombre IUPAC ácido 2-(3-amino-6-iminoxanten-9-il)benzoico; clorhidrato
SMILES Cl.Nc1ccc2C(=C3C=CC(=N)C=C3Oc2c1)c4ccccc4C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine 110
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0771