Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina 110, +98 %
Código de producto. 11966931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11966931 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10730682 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966931 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 419070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    536.65€ / 2.5 g
    Ahorro 103.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13558-31-1 | C20H15ClN2O3 | 366.801 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13558-31-1
Fórmula molecular C20H15ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 366.801
Clave InChI JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11617572
Nombre IUPAC ácido 2-(3-amino-6-iminoxanten-9-il)benzoico; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine 110
Punto de fusión >360.0°C
Fluorescencia máx. 520nm (in methanol)
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 498 to 504nm (c=10mg/l in methanol)
Coeficiente de absorción molar 77000 l/(mol.cm) (at lambda max.) min.
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for use as a laser dye) passes
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Color Blanco a amarillo
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Cantidad 2.5 g
Forma física Polvo cristalino
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.79
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure