Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina 110, +98 %
Código de producto. 10730682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10730682 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
11966931 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10730682 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 419075000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    141.65€ / 500 miligramos
    Ahorro 24.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 13558-31-1 | C20H15ClN2O3 | 366.801 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13558-31-1
Fórmula molecular C20H15ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 366.801
Clave InChI JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11617572
Nombre IUPAC ácido 2-(3-amino-6-iminoxanten-9-il)benzoico; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=CC(=N)C=C3OC4=C2C=CC(=C4)N)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine 110
Punto de fusión >360.0°C
Fluorescencia máx. 520nm (in methanol)
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 498 to 504nm (c=10mg/l in methanol)
Coeficiente de absorción molar 77000 l/(mol.cm) (at lambda max.) min.
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for use as a laser dye) passes
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Color Blanco a amarillo
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Cantidad 500 mg
Forma física Polvo cristalino
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.79
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure