Learn More
MedChemExpress Rhodamine 110
Código de producto. 16484677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484677 50 mg 50 miligramos
16458906 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16484677 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0817
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Rhodamine 110 is a sensitive and selective substrate for assaying proteinases in solution or inside living cells. The excitation wavelength is 498 nm and the emission wavelength is 521 nm.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 30 mg/mL (81.79 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Objetivo HBV
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 366.8 g/mol
CAS 13558-31-1
Sinónimo Rhodamine 110 chloride ∣ RH110