Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rodamina 101 sal interna 94 %
Código de producto. 10475081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10475081 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10475081 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 419060010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhodamine 101 inner salt
Punto de fusión 271.0°C
Nombre de nota 94%
CAS 116450-56-7
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C32H30N2O3
Fluorescencia máx. 588nm (in methanol)
Número MDL MFCD00051383
Clave InChI MUSLHCJRTRQOSP-UHFFFAOYSA-N
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C(=C5C=C6CCC[N+]7=C6C(=C5O4)CCC7)C8=CC=CC=C8C(=O)[O-])CCCN3C1
Peso molecular (g/mol) 490.603
PubChem CID 2735129
ChEBI CHEBI:52314
Lambda máx 567nm (in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.59
Porcentaje de pureza 94%
Grado Pure
Coeficiente de absorción molar 83300L/(mole.cm) (lambda max.)
Envase Frasco de vidrio
Color Morado
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodamine 101 inner salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.