Learn More
MedChemExpress Rhod-2 AM
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| Peso molecular | 1123.94 g/mol |
| CAS | 145037-81-6 |