missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RhoBTB3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16570942
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16570942 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16570942 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA598118

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

RhoBTB3 Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

The Rho subfamily of Ras-related GTPases controls multiple aspects of cell function, including cytoskeletal rearrangement, nuclear signaling and cell growth. RHOBTB1 (Rho-related BTB domain-containing protein 1) and RHOBTB3 (Rho-related BTB domain-containing protein 3) each contain two BTB (POZ) domains and belong to the RhoBTB subfamily of Rho GTPases. Members of the RhoBTB subfamily are evolutionarily conserved and are characterized by a proline-rich region, a GTPase domain and two tandem BTB repeats. While both RHOBTB1 and RHOBTB3 are expressed ubiquitously, RHOBTB1 is found at high levels in placenta, stomach, testis, kidney and skeletal muscle, whereas RHOBTB3 is found at high levels in neural and cardiac tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RhoBTB3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica RHOBTB3
N.º de referencia del gen O94955
Alias de gen 1700040C17Rik; 2610033K01Rik; 4930503C18Rik; AI317148; AW208826; Kiaa0878; mKIAA0878; Rho related BTB domain containing 3; RHOBTB 3; RHOBTB3; Rho-related BTB domain containing 3; rho-related BTB domain-containing protein 3
Símbolos de los genes RHOBTB3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Rho-related BTB domain-containing protein 3 protein (251-500AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22836
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.