missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Rho Kinase Inhibitor IV (Dihydrochloride)
Descripción
- Rho Kinase Inhibitor IV is a selective and potent inhibitor of Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 2 (ROCK2; IC50 = 11.8 nM; Tamura et al.) It is a glycyl analog of Fasudil (Catalog #73662) with increased specificity for ROCK2 (Tamura)
- Rho Kinase Inhibitor IV is more potent than other ROCK inhibitors, including Y-27632 (Ki = 220 nM) and Fasudil (IC50 = 158 nM)
- It shows good specificity for ROCK2 compared to other kinases such as calcium/calmodulin-dependent kinase type II (IC50 = 2.57 μM), PKG (IC50 = 2.35 μM), Aurora A (IC50 = 3.26 μM), or PKA or PKC (IC50 ≥ 10 μM each)
- ROCK1 and ROCK2 act downstream of the G protein Rho to regulate actin-myosin turnover and dynamics, and play an important role in stem cell renewal, smooth muscle contraction, cell adhesion, and proliferation (Narumiya et al.; Olson; Watanabe et al.) This product is supplied as the dihydrochloride salt of the molecule
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 67-56-1 |
| Sinónimo | (S)-Glycyl-H-1152 |
| Cantidad | 500 μg |
| Fórmula molecular | C18H24N4O3S · 2HCl |
| Pureza | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?