Learn More
Rho-Kinase-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16445637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16445637 5 mg 5 miligramos
16422898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16445637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100270
MedChemExpress Rho-Kinase-IN-1 is a Rho kinase (ROCK) inhibitor (Ki values of 30.5 and 3.9 nM for ROCK1 and ROCK2, respectively) extracted from US20090325960A1, compound 1.008.
Rho-Kinase-IN-1 is a Rho kinase (ROCK) inhibitor (Ki values of 30.5 and 3.9 nM for ROCK1 and ROCK2, respectively) extracted from US20090325960A1, compound 1.008.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rho-Kinase-IN-1
CAS 1035094-83-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (141.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CSC1=CC=C(CN2CC(NC3=CC4=C(NN=C4)C=C3)CCC2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 352.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.5
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease