Learn More
R&D Systems™ Rhesus IL-12/IL-35 p35 (NP_001038199) VersaClone cDNA
Código de producto. 18766079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18766079 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18766079 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2654
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    309.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.
  • The Rhesus IL-12/IL-35 p35 (NP_001038199) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-12/IL-35 p35, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The IL-12/IL-35 p35 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
génica Rhesus IL-12/IL-35 p35
Número de acceso NP_001038199
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
ID de gen (Entrez) 3592 (Human); 16159 (Mouse); 84405 (Rat)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -80°C
Especie Rhesus Macaque
Cantidad 10 μg