Learn More
R&D Systems™ Rhesus Chitinase 3-like 1 (NP_001252849.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18401310
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18401310 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18401310 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3450
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
génica Chitinase 3-like 1/YKL-40
Número de acceso NP_001252849.1
ID de gen (Entrez) 1116
Alias de gen AW208766, Brp39, Chi3l1, Chitinase 3 like 1, gp39, HCgp39, YKL-40
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Rhesus Macaque
Cantidad 10 μg