Learn More
Thermo Scientific™ Estatores Rheodyne™
Descripción
Utilice los estatores Thermo Scientific™ Rheodyne™ con los populares modelos de inyectores Rheodyne utilizados en los sistemas HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Estatores |
| Descripción | Para inyectores Rheodyne modelos 7000/7010/7030/7040/7125 |
| Para utilizar con (equipo) | Inyectores Rheodyne modelos 7000/7010/7030/7040/7125 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.