Learn More
Thermo Scientific™ Puertos Rheodyne™ para modelos de inyector 7010 y 9010
Código de producto. 10678445 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Puerto de conexión de llenado de bucle PEEK
Puerto para aguja PEEK
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10678445 Puerto para aguja PEEK cada uno
10303075 Puerto de conexión de llenado de bucle PEEK cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10678445 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9013
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos puertos para sus inyectores de muestras Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7010 y 9010 para HPLC.
Utilice los puertos Thermo Scientific™ Rheodyne para los inyectores de los modelos 7010 y 9010 para HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Puerto para aguja PEEK
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de líquidos
Para utilizar con (equipo) Para modelos de HPLC inyector Rheodyne 7010 y 9010
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.