Learn More
Alambre de renio, 1,0 mm de diámetro, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 cm
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
2 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327767 2 cm 2 cm
11307767 10 cm 10 cm
11317767 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014169.BP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-15-5
Fórmula molecular Re
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00011195
Clave InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nombre IUPAC renio
SMILES [Re]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium wire
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) dia.
Cantidad 2 cm
Olor Odorless
Peso ≈16.52g/m
Formulario Alambre, ≈16,52g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.97%