Learn More
Alambre de renio, 0,5 mm de diámetro, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
5 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391408 25 cm 25 cm
11371408 5 cm 5 cm
11381408 100 cm 100 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010312.BU
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 4,13 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-15-5
Fórmula molecular Re
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00011195
Clave InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nombre IUPAC renio
SMILES [Re]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray wire
Densidad 21.04g/cm3
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.97% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈4,13 g/m