Learn More
Alambre de renio, 0,25 mm de diámetro, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
250 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351408 250 cm 250 cm
11341408 10 cm 10 cm
11361408 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010311.CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-15-5
Fórmula molecular Re
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00011195
Clave InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nombre IUPAC renio
SMILES [Re]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium wire
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia.
Cantidad 250 cm
Olor Odorless
Peso ≈1.03g/m
Formulario Alambre, ≈1,03g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.97%