Learn More
Alambre de renio, 0,1 mm de diámetro, recocido, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321408 100 cm 100 cm
11331408 25 cm 25 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010310.BY
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-15-5 | Molecular Formula: Re | Molecular Weight: 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-15-5
Fórmula molecular Re
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00011195
Clave InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nombre IUPAC renio
SMILES [Re]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium wire
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) dia., Annealed
Cantidad 100 cm
Olor Odorless
Peso ≈0.17g/m
Formulario Alambre, ≈0,17g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.97%