Learn More
Estándar de renio: Re a 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
Código de producto. 30312684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30312684 100 mL
30312494 250 mL
30310390 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30312684 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTREN100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium
CAS 7440-15-5
Nombres de analitos o componentes Rhenium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Re
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo Re
Fórmula InChI InChI=1 S/Re
Tipo de solución Solución única
SMILES [Re]
Elemento Re
Nombre IUPAC renio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 186.207
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.956