Learn More
Bolo de renio, 12,7 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456985 1 Ea. cada uno
15466985 5 Ea. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045524.KT
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-15-5 | Molecular Formula: Re | Molecular Weight: 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-15-5
Fórmula molecular Re
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00011195
Clave InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nombre IUPAC renio
SMILES [Re]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium slug
Nombre de nota 12.7mm (0.5 in.) dia., ≈6.35mm long
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Peso 7.5 ±2 grams
Formulario Bolo, ≈ 6,35 mm de largo, 7,5 +/- 2 gramos
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%