Learn More
Polvo de renio, malla -325, 99,99 % (base metálica)
Código de producto. 11331418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.2 g
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
0.20 g
10 g
2 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11331418 50 g 50 g
11311418 0.2 g 0.20 g
11321418 2 g 2 g
11301418 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11331418 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010313.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-15-5 | Re | 186,21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-15-5
Fórmula molecular Re
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00011195
Clave InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nombre IUPAC renio
SMILES [Re]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium
Aspecto Powder
Cantidad 50 g
Tamaño de malla -325 Mesh
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Polvo
Sinónimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
RU– Solo para uso en investigación