Learn More
Lámina de renio, 1,0 mm de grosor, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341499 25 x 25 mm 25 mm
1 options
Código de producto. 11341499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013984.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1096.50€
    882.65€ / 25 mm
    Ahorro 213.85€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Rhenium foil
Nombre de nota 1.0mm (0.04 in.) thick
CAS 7440-15-5
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈13.15g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Re
Número MDL MFCD00011195
Sinónimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
Clave InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Re]
Nombre IUPAC renio
Peso molecular (g/mol) 186.21
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Porcentaje de pureza 99.97%