Learn More
Lámina de renio, 0,25 mm de grosor, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311408 25 x 25 mm 25 mm
11385769 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010309.FF
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Forma: Aprox. 3,29 g/25 x 25 mm; sólido en varias formas
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-15-5
Fórmula molecular Re
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00011195
Clave InChI WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
Nombre IUPAC renio
SMILES [Re]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Rhenium
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray foil
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.97% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,25 mm de grosor
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.