Learn More
Carbonilo de renio, TRC
Código de producto. 30417586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417586 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30417586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR315015100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhenium Carbonyl
CAS 14285-68-8
Fórmula molecular 10 C O . Re2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Decacarbonyldirhenium, Decacarbonyldirhenium(0) Dirhenium decacarbonyl, NSC 158174 Pentacarbonylrhenium dimer
Fórmula InChI InChI=1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
SMILES [Re][Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Nombre IUPAC monóxido de carbono; reniorenio
Peso molecular (g/mol) 652.515
Formula Weight (peso de la fórmula) 653.861