Learn More
Rheinantrona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rheinanthrone |
| CAS | 480-09-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 H10 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9,10-dihydro-4,5-dihydroxy-10-oxo-2-anthroic Acid, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone-3-carboxylic acid, NSC 658580, Rhein-9-anthrone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O5/c16-10-3-1-2-7-4-8-5-9(15(19)20)6-11(17)13(8)14(18)12(7)10/h1-3,5-6,16-17H,4H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3Cc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4,5-dihidroxi-10-oxo-9H-antraceno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 270.237 |
| Mostrar más |