Learn More
Rhein, CVR
Código de producto. 30418068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418068 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30418068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR318500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhein
CAS 478-43-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H8 O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Anthracenecarboxylic acid','9,10-dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-, 2-Anthraquinonecarboxylic acid','4,5-dihydroxy- (6CI), 2-Anthroic acid','9,10-dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo- (8CI), 1,8-Dihydroxy-3-carboxyanthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone-3-carboxylic acid, 4,5-Dihydroxy-2-anthraquinonecarboxylic acid, 9,10-Dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, Cassic acid, Chrysazin-3-carboxylic acid, Monorhein, NSC 38629, Rheic acid, Rhein, Rheinic acid, Rhubarb yellow
Fórmula InChI InChI=1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
SMILES OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
Nombre IUPAC ácido 4,5-dihidroxi-9,10-dioxoantraceno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 284.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0321
Porcentaje de pureza >95