Learn More
Rhein, MedChemExpress
Código de producto. 16462346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462346 500 mg 500 miligramos
16441486 200 mg 200 miligramos
16418986 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16462346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0105
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Rhein is a lipophilic anthraquinone extensively found in medicinal herbs, and has many pharmacological effects, including epatoprotective, nephroprotective, anti-inflammatory, antioxidant, anticancer, and antimicrobial activities.
Rhein is a lipophilic anthraquinone extensively found in medicinal herbs, and has many pharmacological effects, including epatoprotective, nephroprotective, anti-inflammatory, antioxidant, anticancer, and antimicrobial activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rhein
CAS 478-43-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H8O6
Cantidad 500 mg
Sinónimo Rheic Acid Rhubarb yellow Monorhein
Información de solubilidad DMSO : 12.17 mg/mL (42.82 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C(C=C1C2=O)=CC(O)=C1C(C3=C2C=CC=C3O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 284.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.22
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease