Learn More
Rhein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Rhein is used to inhibit growth factor beta-1 induced plasminogen activator inhibitor-1 in endothelial cells. It acts as an antibacterial agent against Staphylococcus aureus. It is also used as a laxative. Further, it is employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El rhein se usa para inhibir el inhibidor-1 del activador del plasminógeno inducido por el factor de crecimiento beta-1 en las células endoteliales. Actúa como agente antibacteriano contra el Staphylococcus aureus. También se utiliza como laxante. Además, se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de sodio. Insoluble en agua, dimetilsulfóxido y etanol.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Sensible al calor.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Rhein |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 2222155 |
| Información de solubilidad | Soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water,dimethylsulfoxide and ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.22 |
| Porcentaje de pureza | 98% |